2-Iodo-m-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L19876.03
L19876.06
L19876.03EA
73.5
EUR
L19876.03
L19876.06
2-Iodo-m-toluic acid ≥98%
2-Iodo-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 108078-14-4
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 2439521
Formula:
C₈H₇IO₂ Peso molecolare: 262,05 g/mol Punto di fusione: 150…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079764 CAS Number: 108078-14-4 |