Stampa…
4'-Iodoacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
278890250 278890050
ACRO278890250EA 112 EUR
ACRO278890250 ACRO278890050
4'-Iodoacetophenone 98%
4'-Iodoacetophenone
Formula: C₈H₇IO
Peso molecolare: 246.05 g/mol
Punto di fusione: 82…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045320
CAS Number: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 89 °C
GC ≥97.5 %