Stampa…
(2-Iodophenyl)acetonitrile 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Iodobenzyl cyanide, 2-(2-Iodophenyl)acetonitrile
L12767.03 L12767.06
L12767.03EA 27.3 EUR
L12767.03 L12767.06
(2-Iodophenyl)acetonitrile 96%
(2-Iodophenyl)acetonitrile
Purity: 96% CAS No.: 40400-15-5 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Boiling Point: 139-140°/13mm Beilstein Reference: 2083106 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00040888
Formula: C₈H₆IN
Peso molecolare: 243,05 g/mol
Punto di ebollizione: 139…140 °C (13 mmHg)
Densità: 1,750
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040888
CAS Number: 40400-15-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III