Stampa…
1-Ethyl-4-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14138.09 A14138.18
A14138.09EA 36.5 EUR
A14138.09 A14138.18
1-Ethyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Ethyl-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 25309-64-2 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5910 Odour: Mild Melting Point: -17° Boiling Point: 112-113°/20mm Beilstein Reference: 2076973 MDL No.: MFCD00060663
Formula: C₈H₉I
Punto di ebollizione: 112…113 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 1,600
Flash Pt: 107 °C (224 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060663
CAS Number: 25309-64-2