1-tert-Butyl-4-iodobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 35779-04-5
Molecular Formula: C10H13I
Formula Weight: 260.12
Flash Point: 106°(223°F)
Refractive Index: 1.5710
Boiling Point: 243°
Beilstein Reference: 1931810
MDL No.: MFCD00052339
Formula:
C₁₀H₁₃I Punto di ebollizione: 243 °C Densità: 1,468 Flash Pt: 106 °C (223 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052339 CAS Number: 35779-04-5 |