Stampa…
2-Iodo-1-phenylethane 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Stabilization: Stabilised with copper
305250050 305250250
ACRO305250050EA 79.5 EUR
ACRO305250050 ACRO305250250
2-Iodo-1-phenylethane 97% stabilizzato
2-Iodo-1-phenylethane
Formula: C₆H₅CH₂CH₂I
Punto di ebollizione: 122…123 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,6 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00039408
CAS Number: 17376-04-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5990 to 1.6030 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper