Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12907.14 A12907.03 A12907.06
A12907.14EA 275 EUR
A12907.14 A12907.03 A12907.06
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2991-42-6 Molecular Formula: C7H4ClF3O2S Formula Weight: 244.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-34° Boiling Point: 118-120°/18mm Beilstein Reference: 2113604 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042422
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
Punto di ebollizione: 118…120 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 28…34 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042422
CAS Number: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II