4-(Trifluoromethyl)thiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
Purity: 97%
CAS No.: 825-83-2
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Refractive Index: 1.4920
Odour: Stench
Boiling Point: 66-68°/15mm
Beilstein Reference: 2045665
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042320
Formula:
C₇H₅F₃S Peso molecolare: 178,18 g/mol Punto di ebollizione: 66…68 °C (15 mmHg) Densità: 1,300 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042320 CAS Number: 825-83-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |