3-(Trifluoromethyl)thiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Mercaptobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
Purity: 97%
CAS No.: 937-00-8
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Refractive Index: 1.4900
Odour: Stench
Boiling Point: 71-72°/20mm
Beilstein Reference: 1943114
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041142
Formula:
C₇H₅F₃S Punto di ebollizione: 71…72 °C (20 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041142 CAS Number: 937-00-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |