Stampa…
α,α,α-Trifluoro-p-cresol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41244.0001 8.41244.0005
8.41244.0001EA 50.3 EUR
8.41244.0001 8.41244.0005
α,α,α-Trifluoro-p-cresol per sintesi, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Formula: C₇H₅F₃O
Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 45…47 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002363
CAS Number: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
Visualizza i codici
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 162.11 g/mol
Boiling Point 73 - 75 °C (11 hPa)
Flash Point 83 °C