α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅F₃O Punto di ebollizione: 178 °C (1013 hPa) Densità: 1,33 g/cm³ Flash Pt: 73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002299 CAS Number: 98-17-9 EINECS: 202-645-5 UN: 1760 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |