α,α,α-Trifluoro-o-cresol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 444-30-4
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1867917
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002222
Formula:
C₇H₅F₃O Punto di ebollizione: 147…148 °C Punto di fusione: 45…46 °C Densità: >1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002222 CAS Number: 444-30-4 EINECS: 207-148-7 UN: 3261 ADR: 8,III |