3-Fluorobenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
(3-Fluorophenyl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 456-47-3
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5100
Odour: Characteristic
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 2242511
MDL No.: MFCD00004631
Formula:
C₇H₇FO Peso molecolare: 126,13 g/mol Punto di ebollizione: 201 °C Densità: 1,166 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004631 CAS Number: 456-47-3 EINECS: 207-265-3 |