2-Fluorobenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 446-51-5
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Characteristic
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 2079486
MDL No.: MFCD00004601
Formula:
C₇H₇FO Punto di ebollizione: 201 °C Densità: 1,175 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004601 CAS Number: 446-51-5 EINECS: 207-170-7 |