(2,3,5,6-Tetrafluorofenil)metanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 4084-38-2
Molecular Formula: C7H4F4O
Formula Weight: 180.10
Odour: Recognizable
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 220-225°
MDL No.: MFCD00792428
Formula:
C₇H₄F₄O Punto di ebollizione: 220…225 °C Punto di fusione: 34…38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00792428 CAS Number: 4084-38-2 EINECS: 443-840-7 |