2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 440-60-8
Molecular Formula: C7H3F5O
Formula Weight: 198.09
Flash Point: 87°(188°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 2052669
MDL No.: MFCD00004602
Formula:
C₇H₃F₅O Peso molecolare: 198.09 g/mol Punto di ebollizione: 182 °C Punto di fusione: 32…36 °C Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004602 CAS Number: 440-60-8 EINECS: 207-126-7 |