3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
CAS No.: 125903-81-3
Molecular Formula: C8H8F2O2
Formula Weight: 174.15
MDL No.: MFCD00236227
Formula:
C₈H₈F₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236227 CAS Number: 125903-81-3 |