Stampa…
5-Fluoro-2-methylanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
B25629.03 B25629.06
B25629.03EA 19.3 EUR
B25629.03 B25629.06
5-Fluoro-2-methylanisole ≥98%
5-Fluoro-2-methylanisole
Purity: 98% CAS No.: 95729-22-9 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 Refractive Index: 1.4940
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673008
CAS Number: 95729-22-9