Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
297700010 297700050
ACRO297700010EA 40.8 EUR
ACRO297700010 ACRO297700050
4-(Trifluoromethoxy)benzylamine 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃NO
Punto di ebollizione: 57…60 °C (10 mmHg)
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: 77 °C
MDL Number: MFCD00061237
CAS Number: 93919-56-3
EINECS: 300-040-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %