Stampa…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A13798.03 A13798.06
A13798.03EA 31.9 EUR
A13798.03 A13798.06
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 393-11-3 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 125-128° Beilstein Reference: 2650702 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014717
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Punto di fusione: 125…128 °C
Densità: 1,752 g/cm³ (–123.15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014717
CAS Number: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III