Stampa…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-2-trifluoromethylaniline, 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
L00977.06 L00977.14
L00977.06EA 24.2 EUR
L00977.06 L00977.14
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 121-01-7 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 90-93° Beilstein Reference: 2121347 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007365
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Peso molecolare: 206,12 g/mol
Punto di fusione: 90…93 °C
Densità: 1,754 g/cm³ (–123.15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007365
CAS Number: 121-01-7
EINECS: 204-443-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III