Stampa…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
A14413.09 A14413.18 A14413.30
A14413.09EA 43.1 EUR
A14413.09 A14413.18 A14413.30
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 400-98-6 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 105-109° Beilstein Reference: 650808 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007155
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Peso molecolare: 206,12 g/mol
Punto di fusione: 105…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007155
CAS Number: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III