4-Fluoro-m-toluidine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-methylaniline, 5-Amino-2-fluorotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 452-69-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 85-86°/9mm
Beilstein Reference: 2935561
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025294
Formula:
C₇H₈FN Peso molecolare: 125,15 g/mol Punto di ebollizione: 85…86 °C (9 mmHg) Punto di fusione: 32…36 °C Densità: 1,120 Flash Pt: 95 °C (203 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025294 CAS Number: 452-69-7 EINECS: 207-207-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |