4-Fluoro-o-toluidine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 452-71-1
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Boiling Point: 90-92°/16mm
Beilstein Reference: 1931798
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007832
Formula:
C₇H₈FN Punto di ebollizione: 90…92 °C (16 mmHg) Punto di fusione: 14 °C Densità: 1,124 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007832 CAS Number: 452-71-1 EINECS: 207-208-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |