Stampa…
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
208910100 208910500
ACRO208910100EA 58.9 EUR
ACRO208910100 ACRO208910500
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 99%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Formula: C₇H₆F₃N
Punto di ebollizione: 83 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 5…8 °C
Densità: 1,296 g/cm³
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064396
CAS Number: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %