5-Fluoro-o-toluidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 367-29-3
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5380
Odour: Characteristic
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 98-100°/15mm
Beilstein Reference: 2637584
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007764
Formula:
C₇H₈FN Punto di ebollizione: 98…100 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 35…38 °C Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007764 CAS Number: 367-29-3 EINECS: 206-689-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |