Stampa…
5-Fluoro-o-toluidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
119460250 119461000
ACRO119460250EA 106 EUR
ACRO119460250 ACRO119461000
5-Fluoro-o-toluidine 99%
5-Fluoro-o-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Punto di ebollizione: 98…100 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 38…40 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007764
CAS Number: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Brown to purple Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %