Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine
B24411.03 B24411.06
B24411.03EA 52.4 EUR
B24411.03 B24411.06
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 69411-68-3 Molecular Formula: C7H5F4N Formula Weight: 179.12 Melting Point: 54-58° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00190120
Formula: C₇H₅F₄N
Peso molecolare: 179,12 g/mol
Punto di fusione: 54…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190120
CAS Number: 69411-68-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III