3-Fluoro-o-toluidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 443-86-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Characteristic
Melting Point: 7°
Boiling Point: 205°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007760
Formula:
C₇H₈FN Punto di ebollizione: 205 °C Punto di fusione: 7 °C Densità: 1,099 Flash Pt: 86 °C (186 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007760 CAS Number: 443-86-7 EINECS: 207-142-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |