Stampa…
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
103190050 103191000 103195000
ACRO103190050EA 22.7 EUR
ACRO103190050 ACRO103191000 ACRO103195000
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161,13 g/mol
Punto di ebollizione: 187…193 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 5…6 °C
Densità: 1,303 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007797
CAS Number: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %