Stampa…
6-Fluoro-m-toluidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
L13411.06 L13411.14
L13411.06EA 47.5 EUR
L13411.06 L13411.14
6-Fluoro-m-toluidine ≥98%
6-Fluoro-m-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 452-84-6 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.5330 Odour: Characteristic Boiling Point: 80-86°/11mm Beilstein Reference: 2715995 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007654
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 80…86 °C (11 mmHg)
Densità: 1,109
Flash Pt: 81 °C (177 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007654
CAS Number: 452-84-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III