2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
Purity: 97%
CAS No.: 535-52-4
Molecular Formula: C7H5F4N
Formula Weight: 179.12
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Characteristic
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1950800
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007653
Formula:
C₇H₅F₄N Peso molecolare: 179,12 g/mol Punto di ebollizione: 210 °C Densità: 1,378 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007653 CAS Number: 535-52-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |