2-Fluoro-p-toluidine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 452-80-2
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 70-71°/7mm
Beilstein Reference: 2637578
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040975
Formula:
C₇H₈FN Peso molecolare: 125,15 g/mol Punto di ebollizione: 70…71 °C (7 mmHg) Punto di fusione: 3 °C Densità: 1,108 Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040975 CAS Number: 452-80-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |