α,α,α-Trifluoro-o-toluidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 88-17-5
Molecular Formula: C7H6F3N
Formula Weight: 161.13
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Recognizable
Melting Point: -35 to -33°
Boiling Point: 67-68°/15mm
Beilstein Reference: 879494
UN No.: 2942
MDL No.: MFCD00007718
Formula:
C₇H₆F₃N Peso molecolare: 161,13 g/mol Punto di ebollizione: 67…68 °C (15 mmHg) Punto di fusione: –35…–33 °C Densità: 1,295 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007718 CAS Number: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN: 2942 ADR: 6.1,III |