Stampa…
4-Fluorobenzylamine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Fluorophenyl)methanamine
A15486.09 A15486.18 A15486.30
A15486.09EA 28 EUR
A15486.09 A15486.18 A15486.30
4-Fluorobenzylamine ≥98%
4-Fluorobenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 140-75-0 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5130 Odour: Amine-like Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 636501 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008120
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 182…183 °C
Densità: 1,095
Flash Pt: 66 °C (150 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008120
CAS Number: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,III