Stampa…
4-Fluorobenzylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Fluorophenyl)methanamine
171950250 171951000
ACRO171950250EA 55.4 EUR
ACRO171950250 ACRO171951000
4-Fluorobenzylamine 97%
4-Fluorobenzylamine
Formula: C₇H₈FN
Punto di ebollizione: 183…185 °C (760 mmHg)
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008120
CAS Number: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5115 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %