Stampa…
2-Fluorobenzylamine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
171940010 171940100 171940500
ACRO171940010EA 24.4 EUR
ACRO171940010 ACRO171940100 ACRO171940500
2-Fluorobenzylamine 96%
2-Fluorobenzylamine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 73…75 °C (13 mmHg)
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008107
CAS Number: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
HPLC ≥97.5 %