2,5-Difluorobenzylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 85118-06-5
Molecular Formula: C7H7F2N
Formula Weight: 143.14
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 76-78°/15mm
Beilstein Reference: 3539280
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00010143
Formula:
C₇H₇F₂N Punto di ebollizione: 76…78 °C (15 mmHg) Densità: 1,222 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010143 CAS Number: 85118-06-5 EINECS: 285-658-9 UN: 2735 ADR: 8,III |