Stampa…
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L11890.03 L11890.06
L11890.03EA 39 EUR
L11890.03 L11890.06
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 1645-65-4 Molecular Formula: C8H4F3NS Formula Weight: 203.19 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 207° Beilstein Reference: 2693553 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00039645
Formula: C₈H₄F₃NS
Punto di ebollizione: 207 °C
Punto di fusione: 39…42 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039645
CAS Number: 1645-65-4
UN: 2923
ADR: 8,III