3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 1840-19-3
Molecular Formula: C8H4F3NS
Formula Weight: 203.19
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5547
Odour: Pungent
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 781205
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004806
Formula:
C₈H₄F₃NS Peso molecolare: 203,19 g/mol Punto di ebollizione: 208 °C Densità: 1,335 Flash Pt: 95 °C (203 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004806 CAS Number: 1840-19-3 ADR: 8,III |