2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1743-86-8
Molecular Formula: C8H4F3NS
Formula Weight: 203.19
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5660
Odour: Pungent
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 2693552
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00039644
Formula:
C₈H₄F₃NS Punto di ebollizione: 216 °C Densità: 1,346 Flash Pt: 105 °C (221 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039644 CAS Number: 1743-86-8 ADR: 8,III |