2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 163444-17-5
Molecular Formula: C7H5F3IN
Formula Weight: 287.02
Melting Point: 49-52°
MDL No.: MFCD02683097
Formula:
C₇H₅F₃IN Punto di fusione: 49…52 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683097 CAS Number: 163444-17-5 |