5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 328-80-3
Molecular Formula: C8H4F3NO4
Formula Weight: 235.12
Melting Point: 127-132°
Beilstein Reference: 2284651
Formula:
C₈H₄F₃NO₄ Punto di fusione: 127…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024509 CAS Number: 328-80-3 |