α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 455-24-3
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Melting Point: 220-222°
Boiling Point: 247°/753mm
MDL No.: MFCD00002562
Formula:
C₈H₅F₃O₂ Punto di ebollizione: 247 °C (753 mmHg) Punto di fusione: 220…222 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002562 CAS Number: 455-24-3 EINECS: 207-242-8 |