Stampa…
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16737.09 A16737.18
A16737.09EA 50.2 EUR
A16737.09 A16737.18
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid ≥98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid
Purity: 98+% CAS No.: 454-92-2 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 103-107° Boiling Point: 237-240° MDL No.: MFCD00002519
Formula: C₈H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 237…240 °C
Punto di fusione: 103…107 °C
Densità: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002519
CAS Number: 454-92-2
EINECS: 207-230-2