Stampa…
2-Fluoro-p-toluic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H26688.03 H26688.06
H26688.03EA 35.3 EUR
H26688.03 H26688.06
2-Fluoro-p-toluic acid ≥97%
2-Fluoro-p-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 7697-23-6 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 186-189° MDL No.: MFCD03092906
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di fusione: 186…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092906
CAS Number: 7697-23-6
EINECS: None