Stampa…
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B20280.03 B20280.06
B20280.03EA 23.1 EUR
B20280.03 B20280.06
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 115029-22-6 Molecular Formula: C8H4F4O2 Formula Weight: 208.11 Melting Point: 126-128° MDL No.: MFCD00040980
Formula: C₈H₄F₄O₂
Peso molecolare: 208,11 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040980
CAS Number: 115029-22-6