Stampa…
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
188450050 188450250
ACRO188450050EA 34.7 EUR
ACRO188450050 ACRO188450250
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 247 °C (753 mmHg)
Punto di fusione: 107…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002476
CAS Number: 433-97-6
EINECS: 207-093-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %