Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B23072.03 B23072.06
B23072.03EA 49.2 EUR
B23072.03 B23072.06
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 98187-18-9 Molecular Formula: C9H6ClF3O2 Formula Weight: 238.59 Refractive Index: 1.5150
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Punto di ebollizione: 244 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631576
CAS Number: 98187-18-9
UN: 3265
ADR: 8,II