α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 329-15-7
Molecular Formula: C8H4ClF3O
Formula Weight: 208.57
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4770
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 391282
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000694
Formula:
C₈H₄ClF₃O Peso molecolare: 208,57 g/mol Punto di ebollizione: 188…190 °C Punto di fusione: –3 °C Densità: 1,404 Flash Pt: 78 °C (172 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000694 CAS Number: 329-15-7 EINECS: 206-342-9 UN: 3265 ADR: 8,II |